Indium(III)fluorid, anhydrous 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 1110 CHF
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III)fluorid, anhydrous 99%
Indium(III)fluorid
Formel: F₃In
MW: 171.82 g/mol
Melting Pt: 1170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016149
CAS-Nummer: 7783-52-0
Merck Index: 12,04990