6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline, 6-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 34.8 CHF
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229,16 g/mol
Melting Pt: 233…236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219858
CAS-Nummer: 175203-87-9