6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 35 CHF
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₈F₃NO
MW: 227,19 g/mol
Melting Pt: 252…253 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153192
CAS-Nummer: 1701-20-8