3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 131 CHF
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂ClF₃O₂
MW: 210,54 g/mol
Melting Pt: 112…116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153101
CAS-Nummer: 101513-77-3