1-Brom-3,5-difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 27.9 CHF
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Brom-3,5-difluor-2-nitrobenzol 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,9900 g/mol
Melting Pt: 51…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112501
CAS-Nummer: 884494-38-6