2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48438-1G
PC48438-250MG
PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA
227
CHF
APOSPC48438-1G
APOSPC48438-250MG
APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16875639 CAS-Nummer: 1018678-50-6 |