4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 47.1 CHF
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol 97%
4-Brom-2-chlor-1-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₃BrClF₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699114
CAS-Nummer: 158579-80-7