5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48401-1G
PC48401-250MG
PC48401-500MG
APOSPC48401-1GEA
574
CHF
APOSPC48401-1G
APOSPC48401-250MG
APOSPC48401-500MG
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈F₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07379226 CAS-Nummer: 355020-55-2 |