5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
PC48340-1G PC48340-5G PC48340-250MG
APOSPC48340-1GEA 114 CHF
APOSPC48340-1G APOSPC48340-5G APOSPC48340-250MG
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide
Formel: C9H8FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 672931-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III