5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 69.6 CHF
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol
5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol
Formel: C₅H₅FN₂O₂
MW: 144,11 g/mol
Melting Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265437
CAS-Nummer: 1480-96-2