4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC48315-1G PC48315-250MG
APOSPC48315-1GEA 481 CHF
APOSPC48315-1G APOSPC48315-250MG
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₆H₁₂FN₃
MW: 265,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18089178
CAS-Nummer: 1287217-46-2