3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC48314-1G PC48314-2.5G PC48314-5G PC48314-10G
APOSPC48314-1GEA 283 CHF
APOSPC48314-1G APOSPC48314-2.5G APOSPC48314-5G APOSPC48314-10G
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₄F₃NOSi
MW: 249,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14666453
CAS-Nummer: 561304-47-0