2-Brom-5-fluorisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 26.2 CHF
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Brom-5-fluorisonicotinsäure 97%
2-Brom-5-fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,9959 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261246
CAS-Nummer: 885588-12-5