1-Fluorhexan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4817-25G
PC4817-5G
APOSPC4817-25GEA
507
CHF
APOSPC4817-25G
APOSPC4817-5G
1-Fluorhexan 99%
1-Fluorhexan
Formel:
C₆H₁₃F Siedepunkt: 92…93 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 27 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000454 CAS-Nummer: 373-14-8 EINECS: 206-763-8 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...