2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4770-5G PC4770-250MG
APOSPC4770-5GEA 0 CHF
APOSPC4770-5G APOSPC4770-250MG
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol 98%
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol
  • Soluble in water.
Formel: C₅H₆F₆O₂
Siedepunkt: 110…112 °C/10mmHg
Melting Pt: 76…80 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042434
CAS-Nummer: 376-90-9
EINECS: 206-819-1