5-Brom-2,3-difluoranilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC47692-1G
PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA
418
CHF
APOSPC47692-1G
APOSPC47692-5G
5-Brom-2,3-difluoranilin
5-Brom-2,3-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22205725 CAS-Nummer: 1375068-68-0 |