4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4755-5G
PC4755-100G
PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA
26.2
CHF
APOSPC4755-5G
APOSPC4755-100G
APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid 99%
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
Intermediate for high performance polyimides.
Formel:
C₈H₄O₃ Melting Pt: 244…247 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039143 CAS-Nummer: 1107-00-2 EINECS: 214-170-0 UN: 3261 ADR: 8,II |