2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
PC4740-1G PC4740-5G PC4740-10G
APOSPC4740-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4740-1G APOSPC4740-5G APOSPC4740-10G
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Formel: C₉H₇F₆NO
Melting Pt: 148…152 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039258
CAS-Nummer: 722-92-9