Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 1080 CHF
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Formel: C₅F₈O₂
Siedepunkt: 46…47 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00054652
CAS-Nummer: 678-78-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II