4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure 95%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234,15 g/mol
Melting Pt: 141…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236298
CAS-Nummer: 239463-90-2