Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4681-100G
PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA
627
CHF
APOSPC4681-100G
APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formel:
C₄H₃F₇O Siedepunkt: 58 °C Dichte: 1,505 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153189 CAS-Nummer: 28523-86-6 |