4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 156 CHF
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formel: C₉H₄ClF₂N
MW: 199,585 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278782
CAS-Nummer: 239463-89-9