2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4667-1G
PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA
114
CHF
APOSPC4667-1G
APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formel:
C₁₀H₅F₇N₂ MW: 286.15 g/mol Melting Pt: 225 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00521800 CAS-Nummer: 559-37-5 |