5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC4639-1G
PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA
1270
CHF
APOSPC4639-1G
APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formel:
C₈H₆BrF₃N₂S Melting Pt: 96…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935938 CAS-Nummer: 338982-24-4 |