4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G
PC4634-25G
PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4634-1G
APOSPC4634-25G
APOSPC4634-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,57 g/mol Melting Pt: 163…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631468 CAS-Nummer: 1737-36-6 |