1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 293 CHF
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
Melting Pt: 218…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114585
CAS-Nummer: 51572-90-8