1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: O-(2-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4625-5G
APOSPC4625-5GEA 144 CHF
APOSPC4625-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
MW: 177,6039 g/mol
Melting Pt: 180…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114584
CAS-Nummer: 215599-91-0