1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: O-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}hydroxylamine hydrochloride
PC4622-1G
APOSPC4622-1GEA 471 CHF
APOSPC4622-1G
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid 95%
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₉H₁₁ClF₃NO₂
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114594
CAS-Nummer: 113211-36-2