2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4614-250MG PC4614-100MG
APOSPC4614-250MGEA 599 CHF
APOSPC4614-250MG APOSPC4614-100MG
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₁FN₄S
MW: 274.32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794643
CAS-Nummer: 338413-86-8