α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4609-100G
PC4609-25G
PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA
383
CHF
APOSPC4609-100G
APOSPC4609-25G
APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Melting Pt: 78…83 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083521 CAS-Nummer: 654-99-9 |