2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4602-5G
PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA
328
CHF
APOSPC4602-5G
APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Melting Pt: 125…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115976 CAS-Nummer: 448-36-2 |