1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
PC4590-100G PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA 337 CHF
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton
Formel: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C
Dichte: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000426
CAS-Nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II