2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC4586-1G
PC4586-25G
PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4586-1G
APOSPC4586-25G
APOSPC4586-5G
2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
2'-Fluor-6'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671762 CAS-Nummer: 120484-50-6 |