2-Fluor-4-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4561-1G
PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA
64.5
CHF
APOSPC4561-1G
APOSPC4561-5G
2-Fluor-4-iodbenzotrifluorid 98%
2-Fluor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃F₄I Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01320764 CAS-Nummer: 239135-53-6 |