(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4557-10G PC4557-1G PC4557-5G
APOSPC4557-10GEA 0 CHF
APOSPC4557-10G APOSPC4557-1G APOSPC4557-5G
(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Melting Pt: 112…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236304
CAS-Nummer: 239135-52-5