3,3,3-Trifluorpropionitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4553-1G
PC4553-25G
PC4553-5G
APOSPC4553-1GEA
78.4
CHF
APOSPC4553-1G
APOSPC4553-25G
APOSPC4553-5G
3,3,3-Trifluorpropionitril 97%
3,3,3-Trifluorpropionitril
Formel:
C₃H₂F₃N Siedepunkt: 92 °C Dichte: 1.279 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784277 CAS-Nummer: 20530-38-5 UN: 3275 ADR: 6.1+3 II |