2-Amino-6-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 202 CHF
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluorpyridin 98%
2-Amino-6-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Melting Pt: 57…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114200
CAS-Nummer: 1597-32-6