9-Trifluoroacetylanthracene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
9-Anthryl Trifluoromethyl Ketone
PC4531-1G
PC4531-5G
APOSPC4531-1GEA
105
CHF
APOSPC4531-1G
APOSPC4531-5G
9-Trifluoroacetylanthracene
9-Trifluoroacetylanthracene
Formel:
C₁₆H₉F₃O MW: 274.24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001258 CAS-Nummer: 53531-31-0 |