1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-Tetracosafluoro-1-tridecanol, 1H,1H,13H-Perfluorotridecan-1-ol, 1H,1H,13H-Perfluoro-1-tridecanol
PC4520-1G PC4520-25G PC4520-5G
APOSPC4520-1GEA 27.9 CHF
APOSPC4520-1G APOSPC4520-25G APOSPC4520-5G
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol 95%
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol
Formel: C₁₃H₄OF₂₄
MW: 632.14 g/mol
Melting Pt: 129…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155920
CAS-Nummer: 423-72-3