2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4518-1G
PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA
162
CHF
APOSPC4518-1G
APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂OS Melting Pt: 80…81 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00052163 CAS-Nummer: 175202-93-4 |