Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 794 CHF
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₅HF₁₁O
Siedepunkt: 40…42 °C
Melting Pt: –175 °C
Dichte: 1.538 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042308
CAS-Nummer: 3330-15-2