1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 870 CHF
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formel: C₁₂H₁₈F₄Si₂
MW: 294,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093109
CAS-Nummer: 16956-91-5