Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phosphoric Acid Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Ester
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 138 CHF
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formel: C₉H₃F₁₈O₄P
MW: 548,06 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/12mmHg
Melting Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 66489-68-7