1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H,1H-Tridecafluoroheptylamine
PC4503-1G PC4503-5G PC4503-25G
APOSPC4503-1GEA 108 CHF
APOSPC4503-1G APOSPC4503-5G APOSPC4503-25G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Formel: C₇H₄F₁₃N
MW: 349,1 g/mol
Siedepunkt: 129 °C/740mmHg
Dichte: 1.624 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319145
CAS-Nummer: 423-49-4
UN: 2735
ADR: 8,III