Methyl-5-brom-2-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
PC450245-25G
APOSPC450245-25GEA 73.1 CHF
APOSPC450245-25G
Methyl-5-brom-2-fluorbenzoat
Methyl-5-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203710
CAS-Nummer: 57381-59-6