2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
PC450147-10G PC450147-1G PC450147-5G PC450147-25G
APOSPC450147-10GEA 0 CHF
APOSPC450147-10G APOSPC450147-1G APOSPC450147-5G APOSPC450147-25G
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Formel: C₈H₉FO₂
MW: 156,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042265
CAS-Nummer: 17715-70-7