(1,1-Difluoropropyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 245 CHF
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₁₀F₂
Siedepunkt: 25 °C/2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14525542
CAS-Nummer: 74185-83-4