1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4496U-5G PC4496U-1G PC4496U-25G
APOSPC4496U-5GEA 112 CHF
APOSPC4496U-5G APOSPC4496U-1G APOSPC4496U-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
Formel: C₅H₄F₇I
MW: 323,98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155834
CAS-Nummer: 1513-88-8