1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC449017-1G
PC449017-100MG
PC449017-250MG
PC449017-500MG
PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA
518
CHF
APOSPC449017-1G
APOSPC449017-100MG
APOSPC449017-250MG
APOSPC449017-500MG
APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁F₃O₂ MW: 244,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703525 CAS-Nummer: 1086379-78-3 |