1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Lieferant: Apollo Scientific
PC449003-5G PC449003-250MG
APOSPC449003-5GEA 605 CHF
APOSPC449003-5G APOSPC449003-250MG
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formel: C₇H₇F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419771
CAS-Nummer: 30923-69-4